Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, variable volume | Avantor

Single channel pipettes, variable volume

0,2 - 1 ml
Katalognr. HACHBBP078
Anbieter:   Hach
Single channel pipettes, variable volume
Katalognr. HACHBBP078
Anbieter:  Hach
Single channel pipettes, variable volume
Single channel pipettes, variable volume

0,2 - 1 ml

Preis
SFr. 898.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These piston pipettes are handy, general-purpose microliter pipettes for transferring exact volumes of liquid. They operate on the principle of air expulsion, making use of disposable tips. The volume that is to be pipetted is shown in a clearly visible display on the pipette handle.

  • Fitted with mechanical tip ejector system to prevent possible contamination
  • Pipette is operated by means of the push button at the end of the handle
  • Factory calibrated; no recalibration is needed for routine use
Technische Daten
  • Volume:
    0,2 - 1 ml
  • Seq:
    01
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Volume
    For use with
    Packed
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACHLYW788
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 (0,2 - 1 ml) and BBP163 (1 ml)
    1000 per pack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - SFr. 709.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Volume
    For use with
    Packed
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACHBBP079
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 and BBP163 (0,2 - 1 ml)
    100 per pack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 89.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Volume
    For use with
    Packed
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACHBBP072
    1000 - 5000 µl
    Pipette tips (1 - 5 ml) for BBP065, BBP164 and BBP087
    100 per pack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 136.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..