Storage Boxes with Lid
0,5 l, Transparent, 100×100×85 mm, PS
Catalog # SEMA0880
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
These storage boxes with transparent lids are either made of polystyrene (PS) or styrene-acrylonitrile resin (SAN).
Specifications
- Capacity:0,5 l
- Colour:Transparent
- Material:PS
- Seq:01
- W×D×H:100×100×85 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



