Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes

Sample tubes

5 ml, Round bottom, PP, 12,5×90 mm, non-sterile, with screw cap
Catalog # SEMA3199
Supplier:   SEMADENI
Sample tubes
Catalog # SEMA3199
Supplier:  SEMADENI
Sample tubes
Sample tubes

5 ml, Round bottom, PP, 12,5×90 mm, non-sterile, with screw cap

Price
SFr. 44.20
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PP, with screw cap.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance

Documents

Specifications
  • Type:
    non-sterile, with screw cap
  • Capacity:
    5 ml
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02
  • Size:
    12,5×90 mm
  • Base:
    Round bottom
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..