Calibration weights, OIML M3
5 g, With certificate
Catalog # OHAU11117236
Supplier: OHAUS
Jump to:
Product Details & Documents
Test weights made from stainless steel with adjusting cavity.
Delivery information: Supplied in a plastic box.
Specifications
- Weight:5 g
- Seq:03
- Type:With certificate
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..