Calibration weights, OIML M3
5 g, Without certificate
Katalognr. OHAU11117208
Anbieter: OHAUS
Direkt zu
Product Details & Documents
Test weights made from stainless steel with adjusting cavity.
Lieferinformationen: Supplied in a plastic box.
Technische Daten
- Weight:5 g
- Seq:16
- Type:Without certificate
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..