Volumetric flasks, class A, blue markings
5 ml, 10/19
Catalog # NEUB0293-04-0005
Supplier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Volumetric flasks, class A, blue markings
Catalog # NEUB0293-04-0005
Supplier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, grade 3.3, with PE stopper.
- With one mark
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifications
- NS:10/19
- Capacity:5 ml
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.