Drying tubes, U-shaped
19/26 NS, 150 mm, 18 mm
Katalognr. WITG2.114.150
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Technische Daten
- Ø int.:18 mm
- Socket size:19/26 NS
- Length:150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



