Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bossheads, three angles

Bossheads, three angles

Duraluminium, 9 - 13 mm
Catalog # BOCH5655
Supplier:   BOCHEM
Bossheads, three angles
Catalog # BOCH5655
Supplier:  BOCHEM
Bossheads, three angles
Bossheads, three angles

Duraluminium, 9 - 13 mm

Price
SFr. 18.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).

  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions
Specifications
  • Material:
    Duraluminium
  • For rod Ø:
    9 - 13 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..