Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample Bags without Closure

Sample Bags without Closure

800×600 mm, 0,05 mm
Codice catalogo SCAC2046
Nome del fornitore:   SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Sample Bags without Closure
Codice catalogo SCAC2046
Nome del fornitore:  SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Sample Bags without Closure
Sample Bags without Closure

800×600 mm, 0,05 mm

Price
SFr. 403.00
Log in per disponibilità
1 * 300 ST
Product Details & Documents

Bags made from PE transparent, for the storage or transport of samples.

Available in several sizes.

Attenzione: Supplied without closure ties.

Documents

Specifiche
  • L×W:
    800×600 mm
  • Seq:
    15
  • Thickness:
    0,05 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..