Filter funnels
4000 ml, 179 mm, 2
Catalog # LENZ07195279
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Plate Ø:179 mm
- Porosity:2
- Capacity:4000 ml
- Seq:22
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



