Filter funnels
500 ml, 95 mm, 1
LENZ07195158
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
- Plate Ø:95 mm
- Porosity:1
- Capacity:500 ml
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



