Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, Potter type

Tissue grinders, Potter type

50 ml, 32×195 mm
Catalog # KART6150
Supplier:   KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Catalog # KART6150
Supplier:  KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type

50 ml, 32×195 mm

Price
SFr. 220.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Int.Ø×H:
    32×195 mm
  • Capacity:
    50 ml
  • Seq:
    06
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..