Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclohexane ≥99%
Glass bottle, 500 mL
  A16057.AP
Methylcyclohexane ≥99%
  A16057.AP
 :  108-87-2
Methylcyclohexane ≥99%
Methylcyclohexane ≥99%
Glass bottle, 500 mL
 :  108-87-2
SFr. 63.80
1 * 500 mL
  •  :108-87-2
  •  :C₆H₁₁CH₃
  •  :MFCD00001497
  •  :98.19 g/mol
  •  :14,6047
  •  :101 °C
  •  :–126 °C
  •  :0.771
  •  :–4 °C (–25 °F)
  •  :Ambient
  •  :203-624-3
  •  :2296
  •  :3,II
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    500 mL