Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Washers, BOLA

Washers, BOLA

for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø, PA
Catalog # BOHLF728-16
Supplier:   Bohlender
Washers, BOLA
Catalog # BOHLF728-16
Supplier:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA

for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø, PA

Price
SFr. 5.70
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PA

  • Temperature resistance: from –40 to +100 °C

For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.

Specifications
  • Description:
    for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø
  • Material:
    PA
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..