Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution (phosphate buffered saline)

VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution (phosphate buffered saline)

Phosphate buffered saline (PBS), 1X solution, Dulbecco's formulation, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue K812-500ML
Fournisseur:   VWR Chemicals
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution (phosphate buffered saline)
N° de catalogue K812-500ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution (phosphate buffered saline)
VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution (phosphate buffered saline)

Phosphate buffered saline (PBS), 1X solution, Dulbecco's formulation, Plastic bottle, 500 mL

Numéro CAS:  
Prix
SFr. 96.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.

  • Free from DNase, RNase or protease

137,7 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 9,55 mM phosphate buffer

pH @ 25 °C      7,1 to 7,7

Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    500 mL
  • Description:
    Phosphate buffered saline (PBS), 1X solution, Dulbecco's formulation

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.