Filter funnels
50 ml, 35 mm, 3
Catalog # 201-0594
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifications
- Plate Ø:35 mm
- Porosity:3
- Capacity:50 ml
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



