Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503
Green
Catalog # 720-0963
Supplier: Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503
Catalog # 720-0963
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Acetal polymer.
- No need for biopsy pads
- Six compartments, each 7×12 mm, numbered 1 to 6
- 2000 square openings (each 0,26 mm) to maximise fluid exchange
- Integral lid
- Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
Specifications
- Colour:Green
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



