Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503

Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503

Orange
  720-0960
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503
  720-0960
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ M503

Orange

 
623.00 SFr.
   
1 * 1.000 ST
 

Acetal polymer.

  • No need for biopsy pads
  • Six compartments, each 7×12 mm, numbered 1 to 6
  • 2000 square openings (each 0,26 mm) to maximise fluid exchange
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
 
  • Colour:
    Orange
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..