Quartz
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Catalog # ROTH7897.1
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- CAS Number:14808-60-7
- Formula:SiO₂
- MDL Number:MFCD00217788
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Boiling Pt:2230 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:1427 °C
- Density:2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:238-878-4
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:2,5 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



