Urea
25 kg
Catalog # ROTH7638.5
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- CAS Number:57-13-6
- Formula:NH₂CONH₂
- MDL Number:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Merck Index:13,09935
- Boiling Pt:197 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:132.7 °C
- Density:1.34 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Specifications
Specifications
- Pk:25 kg
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



