Orders LinkContactUsLinkComponent
Formamide
Glass bottle, 1 L
  ROTH6749.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Formamide
  ROTH6749.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  75-12-7
Formamide
Formamide
Glass bottle, 1 L
 :  75-12-7
76.70 SFr.
1 * 1 L
 :  Carbamaldehyde
  •  :75-12-7
  •  :HCONH₂
  •  :MFCD00007941
  •  :45.04 g/mol
  •  :13,04261
  •  :210 °C (1013 hPa)
  •  :2 °C
  •  :1.1334 g/cm³ (20 °C)
  •  :79 °C
  •  :Refrigerator
  •  :200-842-0
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L