Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Formic acid 85%

Formic acid 85%

Glass bottle, 2,5 L
Katalognr. ROTH5355.2
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Formic acid 85%
Katalognr. ROTH5355.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  64-18-6
Formic acid 85%
Formic acid 85%

Glass bottle, 2,5 L

CAS Nummer:  64-18-6
Preis
64.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Aminic Acid, Methanoic acid
  • CAS Nummer:64-18-6
  • Formel:HCO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00003297
  • Molekulargewicht:46.03 g/mol
  • Merck-Index:13,04265
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.22 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:200-579-1
  • UN:1779
Technische Daten

Technische Daten

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    2,5 L

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.