Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles, Munktell

Extraction thimbles, Munktell

43×123 mm
Codice catalogo 537-4510
Nome del fornitore:   Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Codice catalogo 537-4510
Nome del fornitore:  Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell

43×123 mm

Price
194.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colours, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C.

Grade MK 360
A special development for the analysis of air pollution.
Max. Temperature: 900 °C

Grade MG160
Filter thimbles of high purity particularly recommended for aggressive solvents. For analytical registration of environmental pollution.
Max. Temperature: 500 °C

T* indicates is used for Tecator machines

Specifiche
  • Int.Ø×H:
    43×123 mm
  • Seq:
    10
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..