Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Adhesion slides

Adhesion slides

Adhesion slides with 3 wells (Ø = 15 mm)
Catalog # MARI0901100
Supplier:   MARIENFELD
Adhesion slides
Catalog # MARI0901100
Supplier:  MARIENFELD
Adhesion slides
Adhesion slides

Adhesion slides with 3 wells (Ø = 15 mm)

Price
SFr. 2’770.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.

Specifications
  • Description:
    Adhesion slides with 3 wells (Ø = 15 mm)
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..