Volumetric flasks, class A
500 ml, 19/26, 270 mm, 0,25 ± ml
Catalog # HIRS7570190
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
PMP, translucent, with PP NS-stopper.
Specifications
- NS:19/26
- Capacity:500 ml
- Height:270 mm
- Tolerance:0,25 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



