Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A

Volumetric flasks, class A

50 ml, 10/19, 150 mm, 0,06 ± ml
Catalog # HIRS7570175
Supplier:   HIRSCHMANN
Volumetric flasks, class A
Catalog # HIRS7570175
Supplier:  HIRSCHMANN
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A

50 ml, 10/19, 150 mm, 0,06 ± ml

Price
SFr. 53.80
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents

PMP, translucent, with PP NS-stopper.

Specifications
  • NS:
    10/19
  • Capacity:
    50 ml
  • Height:
    150 mm
  • Tolerance:
    0,06 ± ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..