Cholesterol
Glass bottle for solids, 500 mg
Catalog # BTRN1006
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Synonyms: Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
- CAS Number:57-88-5
- Formula:C₂₇H₄₆O
- MDL Number:MFCD00003646
- Molecular Weight:386.66 g/mol
- Merck Index:13,02221
- Boiling Pt:360 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:147…150 °C
- Density:1.07 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Freezer
- EINECS:200-353-2
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:500 mg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



