Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL | Avantor

Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL

Plastic drum, 25 L
Katalognr. 20246.460
Ätzend
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL
Katalognr. 20246.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7647-01-0
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL

Plastic drum, 25 L

CAS Nummer:  7647-01-0
Preis
SFr. 179.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011324
  • Molekulargewicht:36.46 g/mol
  • Siedepunkt:110 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–30 °C
  • Dichte:1.18 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119484862-27
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    Min. 35 %

Technische Daten

  • Pack type:
    Plastic drum
  • Pk:
    25 L

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..