Oleic acid
Glass bottle for solids, 1 g
Catalog # MAYA1022
Supplier: MATREYA
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
- CAS Number:112-80-1
- Formula:C₁₈H₃₄O₂
- MDL Number:MFCD00064242
- Molecular Weight:282.47 g/mol
- Merck Index:13,06898
- Boiling Pt:286 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:16.7 °C
- Density:0.8946 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:180 °C
- Storage Temperature:Freezer
- EINECS:204-007-1
Specifications
Specifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



