Agar
5 kg
Catalog # A0917.5000
Supplier: PanReac AppliChem
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Agar Agar
- CAS Number:9002-18-0
- MDL Number:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Melting Pt:90 °C
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:232-658-1
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Pk:5 kg
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



