Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, 1 KIT
Catalog # EURLEMR227005
Supplier: EUROCLONE
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Catalog # EURLEMR227005
Supplier: EUROCLONE
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Pk:1 KIT
- Description:TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



