Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) | Avantor

Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), Glass bottle, 500 mL
Catalog # EURLEMR064500
Supplier:   EUROCLONE
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Catalog # EURLEMR064500
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), Glass bottle, 500 mL

CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    500 mL
  • Description:
    TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..