Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT
Codice catalogo EURLEMR063010
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo EURLEMR063010
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), 1 KIT

Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Specifiche

Specifiche

  • Pk:
    1 KIT
  • Description:
    TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..