Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars, with lid

Dressing jars, with lid

65 mm, 85 mm
Catalog # 213-0246
Supplier:   BOCHEM
Dressing jars, with lid
Catalog # 213-0246
Supplier:  BOCHEM
Dressing jars, with lid
Dressing jars, with lid

65 mm, 85 mm

Price
SFr. 21.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.

  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Specifications
  • Ext.Ø:
    65 mm
  • Height:
    85 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..