Scoops, Azlon®
Scoops, chemical resistand and food safe, 150 ml, 250 mm, HDPE
Codice catalogo AZLOSWL028
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
- Lightweight
- Good chemical resistance
- Food safe
Specifiche
- Capacity:150 ml
- Description:Scoops, chemical resistand and food safe
- Length:250 mm
- Material:HDPE
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



