Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories

Accessories

Glass tube, 200 mm, 8 ml
Catalog # KRUEPRG-100
Supplier:   A.KRÜSS Optronic
Accessories
Catalog # KRUEPRG-100
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
Accessories

Glass tube, 200 mm, 8 ml

Price
SFr. 316.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Description:
    Glass tube, 200 mm, 8 ml
  • Seq:
    01
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..