Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable | Avantor

Pasteur pipettes, disposable

Pasteur pipette, unplugged, 1,3 - 1,4 mm, 230 mm, 4×250 pieces
Catalog # MARI3233050
Supplier:   MARIENFELD
Pasteur pipettes, disposable
Catalog # MARI3233050
Supplier:  MARIENFELD
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable

Pasteur pipette, unplugged, 1,3 - 1,4 mm, 230 mm, 4×250 pieces

Price
SFr. 122.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Pasteur pipettes made of soda-lime glass.

  • For single use
  • Long, fine tip
  • Constricted upper suction end to retain a cotton plug (supplied without cotton plug)
  • Handy packaging in boxes containing 250 pieces

Zertifizierung: In compliance with DIN ISO 7712

Specifications
  • Ext.Ø:
    1,3 - 1,4 mm
  • Packed:
    4×250 pieces
  • Description:
    Pasteur pipette, unplugged
  • Length:
    230 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..