ContactUsLinkComponent
Nährkartonscheiben NKS Teepol, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zum selektiven Nac hweis von E.coli und fäkalen Coliformen in Wasser, Lebensmitteln und anderem Untersuchungsmaterial. 1 * 50 ST
Catalog # 391-3871
Nährkartonscheiben NKS Teepol, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zum selektiven Nac hweis von E.coli und fäkalen Coliformen in Wasser, Lebensmitteln und anderem Untersuchungsmaterial. 1 * 50 ST
Catalog # 391-3871
Frequently Bought Together