ContactUsLinkComponent
Nährkartonscheiben NKS M-FC, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiv für E.coli und fäkale Coliformen in Wasser, Lebensmitteln und anderem Untersuchungsmaterial. 1 * 50 ST
Catalog # 391-3860
Nährkartonscheiben NKS M-FC, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiv für E.coli und fäkale Coliformen in Wasser, Lebensmitteln und anderem Untersuchungsmaterial. 1 * 50 ST
Catalog # 391-3860
Frequently Bought Together