ContactUsLinkComponent
Nährkartonscheiben NKS Bier, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiv für biersch ädliche Keime (u.a. der Gattungen Lactobacillus, Pediococcus und Zymomonas). 1 * 50 ST
  391-3852
Nährkartonscheiben NKS Bier, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiv für biersch ädliche Keime (u.a. der Gattungen Lactobacillus, Pediococcus und Zymomonas). 1 * 50 ST
  391-3852
Frequently Bought Together