ContactUsLinkComponent
Stativfuß, rechteckig, Farbe: rot, Gewicht: 3,0 kg, BxL: 156x230 mm, mit 4 Durchgangsbohrungen für Stativstäbe mit Dmr: bis 13 mm, m it zwei Rändelschrauben, Rutschfest durch Noppen 1 * 1 ST
Catalog # 241-2167
Supplier:  HARVARD APPARATUS
Stativfuß, rechteckig, Farbe: rot, Gewicht: 3,0 kg, BxL: 156x230 mm, mit 4 Durchgangsbohrungen für Stativstäbe mit Dmr: bis 13 mm, m it zwei Rändelschrauben, Rutschfest durch Noppen 1 * 1 ST
Catalog # 241-2167
Supplier:  HARVARD APPARATUS
Frequently Bought Together