Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ESD-safe

Forceps, ESD-safe

Straight, round fine tips, NK2A, Black, 120 mm
Catalog # 232-2173
Supplier:   OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Catalog # 232-2173
Supplier:  OUTILS RUBIS
Forceps, ESD-safe
Forceps, ESD-safe

Straight, round fine tips, NK2A, Black, 120 mm

Price
SFr. 24.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Conductive Vestamid with 25% fibre glass reinforcement, black. Precise, robust and virtually unbreakable forceps. Very precise; when pressure is applied during work, the tips don’t open.

  • Electrically conductive
  • Very high chemical resistance to acids and bases
  • Heat resistant up to 175 °C

DIN 53482

Certifications: DIN 53482

Specifications
  • Type:
    NK2A
  • Colour:
    Black
  • Description:
    Straight, round fine tips
  • Length:
    120 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..