Gas sample tubes
1000 ml, with nozzle (GL 14) and septa
201-3423
Duran®, borosilicate glass, clear. Both ends with a 3 NS/14 one-way stop cock. Sampling tube with GL 14 thread.
- White labelling area
- Excellent thermal and chemical resistance
- Connection on one end with capillary tube (i. Ø: 2,7 mm ; o. Ø: 8,0 mm) and on the other end with tube connector (o. Ø: 8,0 mm)
Gas collection tubes for removing, storing and transporting gas samples.
: DIN 12473-1
- Type:with nozzle (GL 14) and septa
- Capacity:1000 ml
- Seq:04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



