Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels

Conical separating funnels

50 ml, 19/26 NS, 2 ml
Catalog # 527-1201
Supplier:   Lenz Laborglas
Conical separating funnels
Catalog # 527-1201
Supplier:  Lenz Laborglas
Conical separating funnels
Conical separating funnels

50 ml, 19/26 NS, 2 ml

Price
SFr. 94.10
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.

With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.

Dokumente

Specifications
  • Socket size:
    19/26 NS
  • Capacity:
    50 ml
  • Division:
    2 ml
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..