Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs, DURAN® | Avantor

Filter discs, DURAN®

0, 120 mm, 9,5 mm
Catalog # SCOT251620002
Supplier:   DWK Life Sciences
Filter discs, DURAN®
Catalog # SCOT251620002
Supplier:  DWK Life Sciences
Filter discs, DURAN®
Filter discs, DURAN®

0, 120 mm, 9,5 mm

Price
SFr. 109.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Sintered glass filters have neutral properties with unfused edge and untreated surfaces. The hard sintering process makes the material resilient.

  • Available in intermediate sizes, alternative dimensions, alternate porosities and bi-planar design

Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.

Specifications
  • Ø:
    120 mm
  • Porosity:
    0
  • Seq:
    17
  • Thickness:
    9,5 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..