Filter discs, DURAN®
1, 30 mm, 3,4 mm
Catalog # SCOT251530108
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Sintered glass filters have neutral properties with unfused edge and untreated surfaces. The hard sintering process makes the material resilient.
- Available in intermediate sizes, alternative dimensions, alternate porosities and bi-planar design
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Specifications
- Ø:30 mm
- Porosity:1
- Seq:22
- Thickness:3,4 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



