Filter discs, DURAN®
1, 20 mm, 3 mm
Catalog # SCOT251520107
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Sintered glass filters have neutral properties with unfused edge and untreated surfaces. The hard sintering process makes the material resilient.
- Available in intermediate sizes, alternative dimensions, alternate porosities and bi-planar design
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Specifications
- Ø:20 mm
- Porosity:1
- Seq:20
- Thickness:3 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



