Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes

Transfer pipettes

Graduated, 1,0 ml, 40 µl, 138 mm, -, Bulk
N° de catalogue 612-1740
Fournisseur:   RATIOLAB
Transfer pipettes
N° de catalogue 612-1740
Fournisseur:  RATIOLAB
Transfer pipettes
Transfer pipettes

Graduated, 1,0 ml, 40 µl, 138 mm, -, Bulk

Prix
SFr. 44.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 Pce
Product Details & Documents

PE, disposable.

  • Soft, elastic bulb
  • Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
  • Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
  • Suitable for food contact
Spécifications
  • Packed:
    Bulk
  • Sterile:
    -
  • Capacity:
    1,0 ml
  • Description:
    Graduated
  • Length:
    138 mm
  • Seq:
    06
  • Drop vol.:
    40 µl
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.