ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, P2-C50P, Arbeitstemp.-Bereich: -50 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 220/140/150 mm, Badinhalt: 8 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 850/700/500 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5132
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, P2-C50P, Arbeitstemp.-Bereich: -50 bis 150 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 220/140/150 mm, Badinhalt: 8 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 850/700/500 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5132
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together