ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, P2-C30P, Arbeitstemp.-Bereich: -30 bis 200 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 220/140/200 mm, Badinhalt: 1 2 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 800/620/450 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5128
Supplier:  HAAKE
Kältethermostat, P2-C30P, Arbeitstemp.-Bereich: -30 bis 200 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung B/L/T: 220/140/200 mm, Badinhalt: 1 2 l, Kühlleistung bei +20/0/-20 C: 800/620/450 W 1 * 1 ST
Catalog # 461-5128
Supplier:  HAAKE
Frequently Bought Together